Learn More
4-[[5-[[(Ciclopentiloxi)carbonil]amino]-1-metil-1H-indol-3-il]metil]-3-metaxibenzoico, TRC
Código de producto. 30136400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136400 50 mg 50 miligramos
30133413 100 mg 100 miligramos
30005431 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98855050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107754-20-1
Fórmula molecular C24 H26 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 422.47
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[5-[[(cyclopentyloxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-indol-3-yl]methyl]-3-methoxy-, 4-[[5-[[(Cyclopentyloxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-indol-3-yl]methyl]-3-methoxybenzoic acid
Nombre IUPAC 4-[[5-(ciclopentiloxicarbonilamino)-1-metilindol-3-il]metil]-3-metaxibenzoico ácido
SMILES COc1cc(ccc1Cc2cn(C)c3ccc(NC(=O)OC4CCCC4)cc23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(5-[((Cyclopentyloxy)carbonyl)amino]-1-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]-3-methoxybenzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O5/c1-26-14-17(11-15-7-8-16(23(27)28)12-22(15)30-2)20-13-18(9-10-21(20)26)25-24(29)31-19-5-3-4-6-19/h7-10,12-14,19H,3-6,11H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1842