Learn More
4-(5-Cloro-2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il)-1-formilpiperidina, TRC
Código de producto. 30137042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137042 2.5 g 2.50 g
17983555 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3749252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346598-11-5
Fórmula molecular C13 H14 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 279.72
Sinónimo 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine, Domperidone Imp. B (EP), 1-Piperidinecarboxaldehyde, 4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)- (ACI), 4-(5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinecarboxaldehyde (ACI)
Nombre IUPAC 4-(5-cloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)piperidina-1-carbaldehído
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CC3)C=O)C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClN3O2/c14-9-1-2-12-11(7-9)15-13(19)17(12)10-3-5-16(8-18)6-4-10/h1-2,7-8,10H,3-6H2,(H,15,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0775