Learn More
4'-(5-Cloro-2-metoxifenilsulfamoil)acetanilida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15456036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456036 250 mg 250 miligramos
15446036 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60820.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196869-06-4
Fórmula molecular C15H15ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 354.805
Número MDL MFCD00026154
Clave InChI JVUHNUSVIURRRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-5-chloro-2-methoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-5-chloro-2-methoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, cbmicro_023955, cambridge id 5536192, 4'-5-chloro-2-methoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4'-n-5-chloro-2-methoxyphenyl sulfamoyl acetanilide
PubChem CID 989525
Nombre IUPAC N-[4-[(5-cloro-2-metoxifenil)sulfamoil]fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(5-Chloro-2-methoxyphenylsulfamoyl)acetanilide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.81
Porcentaje de pureza 97%