Learn More
4-(5-Bromotiofen-2-il)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzonitrile |
| CAS | 415718-60-4 |
| Fórmula molecular | C11H6BrNS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(5-Bromo-2-thienyl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6BrNS/c12-11-6-5-10(14-11)9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc(s1)c2ccc(cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-(5-bromotiofen-2-il)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.9404 |