Learn More
4-(5-bromotien-2-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10480934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10614775 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67010DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 2199-93-1
Fórmula molecular C11H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 267.08
Número MDL MFCD00024075
Clave InChI XFQYOFLFNKCHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-6-bromocoumarin, 3-acetyl-6-bromo-2h-chromen-2-one, 3-acetyl-6-bromo-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,3-acetyl-6-bromo, 3-acetyl-6-bromo-2-oxochromene, pubchem13336, maybridge1_000212, zerenex e/1034014, 6-bromanyl-3-ethanoyl-chromen-2-one
PubChem CID 304813
Nombre IUPAC 3-acetil-6-bromocromen-2-ona
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Yes
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.08
Porcentaje de pureza 97%