Learn More
4-[(5-bromotien-2-il)metil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10162984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10162984 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10091574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC73410DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 364793-76-0
Fórmula molecular C9H12BrNOS
Peso molecular (g/mol) 262.165
Número MDL MFCD11506356
Clave InChI XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
PubChem CID 21914272
Nombre IUPAC 4-[(5-bromotiofen-2-il)metil]morfolina
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.17
Porcentaje de pureza 97%