Learn More
4-[(5-Bromo-4,6-dicloro-2-pirimidinil)amino]benzonitrilo-13C3, TRC
Código de producto. 30337033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30337033 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30337033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68401250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-[(5-Bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile-13C3
CAS 1246816-61-4
Fórmula molecular C813C3H5BrCl2N4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H5BrCl2N4/c12-8-9(13)17-11(18-10(8)14)16-7-3-1-6(5-15)2-4-7/h1-4H,(H,16,17,18)/i8+1,9+1,10+1
SMILES Cl[13c]1nc(Nc2ccc(cc2)C#N)n[13c](Cl)[13c]1Br
Nombre IUPAC 4-[(5-bromo-4,6-dicloro(4,5,6-13C3)pirimidin-2-il)amino]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 346.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.9175
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.