Learn More
4-(5-Bromo-2-tienil)-1,3-tiazol-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10019081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10019081 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10019081 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09097DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Bromo-2-thienyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS 34801-14-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C7H5BrN2S2
Número MDL MFCD01812622
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-thiophen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-5-bromothien-2-yl thiazole, 4-5-bromothien-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-5-bromo-2-thienyl, maybridge1_001930
Clave InChI MMZHPDCFNLBMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CSC(=N2)N
Nombre IUPAC 4-(5-bromotiofen-2-il)-1,3-tiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 261.155
PubChem CID 725239
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.