Learn More
4-[(5-Bromo-2-furil)metil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366324 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10356704 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC72510DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 71897-83-1
Fórmula molecular C9H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 246.104
Número MDL MFCD01307635
Clave InChI KNWZHIWPPIXAJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-bromo-2-furyl methyl morpholine, 4-5-bromofuran-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromofur-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furanyl-methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furylmethyl morpholine, 4-5-bromo-furan-2-ylmethyl-morpholine, morpholine,4-5-bromo-2-furanyl methyl
PubChem CID 12478687
Nombre IUPAC 4-[(5-bromofuran-2-il)metil]morfolina
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(5-Bromo-2-furyl)methyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1
Porcentaje de pureza 97%