Learn More
4,5-bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437565 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15437565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26241.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El 4,5-bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno se utiliza como ligando bidentado, que encuentra aplicación en la hidroformilación de alquenos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-Bis(difenilfosfino)-9, 9-dimetilxanteno se utiliza como ligando bidentado y se utiliza en la hidroformilación de alquenos.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
CAS 161265-03-8
Punto de fusión 224°C to 228°C
Fórmula molecular C39H32OP2
Número MDL MFCD00233866
Cantidad 25 g
Sinónimo xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9 h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Clave InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (5-Difenilfosforil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 578.63
PubChem CID 636044
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.62
Porcentaje de pureza 97%