Learn More
4,5-bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336699 1 g 1 g
11346699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26241.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
El 4,5-bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno se utiliza como ligando bidentado, que encuentra aplicación en la hidroformilación de alquenos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-Bis(difenilfosfino)-9, 9-dimetilxanteno se utiliza como ligando bidentado y se utiliza en la hidroformilación de alquenos.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161265-03-8
Fórmula molecular C39H32OP2
Peso molecular (g/mol) 578.63
Número MDL MFCD00233866
Clave InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 636044
Nombre IUPAC (5-Difenilfosforil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Punto de fusión 224°C to 228°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.62
Porcentaje de pureza 97%