Learn More
4,5-bis(clorometil)-1,3-dioxol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 1443544-27-1 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Olmesartan Impurity 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2O3/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h1-2H2 |
| SMILES | ClCC1=C(CCl)OC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 4,5-bis(clorometil)-1,3-dioxol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.9896 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9537 |