Learn More
4,5-bis(2-metoxietoxi)-2-nitrobenzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4,5-bis(2-metoxietoxi)-2-nitrobenzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzonitrile |
| CAS | 236750-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4,5-bis(2-methoxyethoxy)-2-nitro-, 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzonitrile, 2-Nitro-4,5-(2-methoxyethoxy)benzonitrile, 4,5-Di(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O6/c1-18-3-5-20-12-7-10(9-14)11(15(16)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOc1cc(C#N)c(cc1OCCOC)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4,5-bis(2-metoxietoxi)-2-nitrobenzonitrilo |
| Mostrar más |