Learn More
4,5',8-Trimetilpsoraleno, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10502061 100 mg 100 miligramos
10510594 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10502061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229881000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3902-71-4
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00005010
Clave InChI FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
Nombre IUPAC 2,5,9-trimetilfuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Nombre de nota 97.5%
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C to 234.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 6 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (on dried substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 9907
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,slightly soluble in methanol,ethanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 97.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.