Learn More
4',5,7-Trihidroxiisoflavona ,99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405509 100 mg 100 miligramos
15485499 1 g 1 g
15495499 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15405509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63241.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inhibidor de la proteína tirosina quinasa
4',5,7-Trihydroxyisoflavone is used to inhibitor of tyrosine protein kinase. Genistein inhibits EGF-stimulated phosphorylation in cultured cells. Also used to explore signal transduction pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4′La 5,7-Trihidroxiisoflavona se utiliza para ihnibir la proteína tirosina quinasa. La genisteína inhibe la fosforilación estimulada por el EGF en células cultivadas. También se emplea para explorar las vías de transducción de señales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol. No es soluble en agua fría.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-72-0
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00016952
Clave InChI TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Punto de fusión ∼300°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 263823
Índice Merck 14,4391
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo