Learn More
4',5,7-Trihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368126 100 mg 100 miligramos
11358126 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15041.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavone is a nonmutagenic flavonoid shown to inhibit cell proliferation, angiogenesis and protein kinase. Also induces apoptosis in breast cancer cells. It inhibit topoisomerase I-catalyzed DNA re-ligation and enhance gap junctional intercellular communication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′,5,7-tyrihidroxiflavona es un flavonoide no mutagénico que inhibe la proliferación celular, la angiogénesis y la proteína quinasa. También induce apoptosis en células de cáncer de mama. Inhibe la re-ligadura de ADN catalizada por la topoisomerasa I y mejora la comunicación intercelular de unión de brecha.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (27 mg/ml) o 1hidróxido de potasio M (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-36-5
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00006831
Clave InChI KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
Nombre IUPAC 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5,7-Trihydroxyflavone
Punto de fusión ∽315°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Beilstein 262620
Índice Merck 14,730
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide (27mg/ml) or 1M potassium hydroxide (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 97%