Learn More
4',5,7-Trihidroxiflavanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255140 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10255140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139820100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4', 5, 7-Trihydroxyflavanone
Nombre de nota 97%
CAS 480-41-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 247.0°C to 254.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H12O5
Número MDL MFCD00006844
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 6506
Sinónimo 2r-naringenin, r-naringenin, naringenin, 2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, --naringenin, +-2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone, +-naringenin, 2r-5,7,4'-trihydroxyflavone, 2r-4',5,7-trihydroxyflavanone
Clave InChI FTVWIRXFELQLPI-CYBMUJFWSA-N
SMILES C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Nombre IUPAC (2R)-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 272.26
PubChem CID 667495
ChEBI CHEBI:50201
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.