Learn More
4,5,7-tricloroquinolina, TRC
Código de producto. 30454918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454918 1 g 1 g
30452041 500 mg 500 miligramos
30451856 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7747201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23834-01-7
Fórmula molecular C9H4Cl3N
Peso molecular (g/mol) 232.49
Sinónimo 4,5,7-Trichloro-quinoline
Nombre IUPAC 4,5,7-tricloroquinolina
SMILES ClC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,7-Trichloroquinoline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.94