Learn More
4,5,6-Trifluoropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415600 1 g 1 g
15403327 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25855.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17573-78-3 | Molecular Formula: C4HF3N2 | Molecular Weight: 134.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17573-78-3
Fórmula molecular C4HF3N2
Peso molecular (g/mol) 134.06
Número MDL MFCD05662363
Clave InChI AQKOJKCYBNUFLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 4,5,6-trifluoro, pubchem6922, acmc-1bol2, pyrimidine,4,5,6-trifluoro, 4,5,6-trifluoro-1,3-diazine, 4,5,6-tris fluoranyl pyrimidine, 4,5,6-trifluoropyrimidine, 4,5,6-trifluoro pyrimidine, pyrimidine, 4,5,6-trifluoro-8ci,9ci
PubChem CID 3572764
Nombre IUPAC 4,5,6-trifluoropirimidina
SMILES FC1=NC=NC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6-Trifluoropyrimidine
Densidad 1.4609
Punto de ebullición 83°C to 85°C
Temperatura de inflamación >85°C (185°F)
Índice de refracción 1.408
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.06
Porcentaje de pureza 97%