Learn More
Hidrato de sulfato de 4,5,6-triaminopirimidina, +98 % (peso seco), +<8 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409317 1 g 1 g
11419317 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21369.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207742-76-5 | C4H9N5O4S | 223.21 g/mol
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate is used to prepare 2,5-anhydro-3-deoxy-N-(4',6'-diaminopyrimidin-5'yl)-D-ribo-hexonamide by reaction with 2,5-anhydro-4-O-benzyl-3-deoxy-D-ribo-hexonic acid. It is also used to prepare 4,5,6-triaminopyrimidine sulfite. Further, it acts as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sulfato de 4,5,6-triaminopirimidina se utiliza para preparar 2,5-anhidro-3-deoxi-N-(4′,6′-diaminopirimidin-5′il)-D-ribo-hexonamida por reacción con ácido 2,5-anhidro-4-O-bencil-3-deoxy-D-ribo-hexónico. También se utiliza para preparar sulfito de 4,5,6-triaminopirimidina. Además, actúa como intermediario en la química sintética.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207742-76-5
Fórmula molecular C4H9N5O4S
Peso molecular (g/mol) 223.21
Número MDL MFCD00012789
Clave InChI RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate hydrate, 4,5,6-triaminepyrimidine sulfate hydrate, pyrimidine, 4,5,6-triamino-, sulfate, hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfate hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfuric acid hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine; sulfuric acid; hydrate, zlchem 873, acmc-209nvb, c4h7n5.h2o.h2so4, 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate, hydrate
PubChem CID 201714
Nombre IUPAC Pirimidina-4,5,6-triamina; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=NC(N)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <8 %
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%