Learn More
4-[(5,6-difenil-2-pirazinil)(1-metiletil)amino]-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]-1-butanol |
| CAS | 475086-75-0 |
| Fórmula molecular | C23H27N3O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Isopropylamine Impurity, 4-((5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino)butan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27N3O/c1-18(2)26(15-9-10-16-27)21-17-24-22(19-11-5-3-6-12-19)23(25-21)20-13-7-4-8-14-20/h3-8,11-14,17-18,27H,9-10,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N(CCCCO)C1=NC(=C(C2=CC=CC=C2)N=C1)C3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 361.48 |