Learn More
4,5,6,7-Tetrahidrothieno[3,2-c]cloruro de piridina, TRC
Código de producto. 30422950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422950 2.5 g 2.50 g
30413913 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2957502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28783-41-7
Fórmula molecular C7 H9 N S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 175.68
Sinónimo Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina; clorhidrato
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0222