Learn More
Clorhidrato de 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 28783-41-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H9 N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.C1Cc2sccc2CN1 |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina; clorhidrato |
| Mostrar más |