Learn More
Clorhidrato de 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina, 96 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11367639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367639 5 g 5 g
11357639 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28243.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28783-41-7
Fórmula molecular C7H10ClNS
Peso molecular (g/mol) 175.674
Número MDL MFCD05861485
Clave InChI QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hydrochloride, 4h,5h,6h,7h-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hcl, unii-e0hb70dq7n, 4,5,6,7-tetrahydro-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, thieno 3,2-c pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 10176342
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina; clorhidrato
SMILES C1CNCC2=C1SC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.68
Porcentaje de pureza 96%