Learn More
Clorhidrato de 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina, 96 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11357639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357639 1 g 1 g
11367639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28243.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28783-41-7
Fórmula molecular C7H10ClNS
Peso molecular (g/mol) 175.674
Número MDL MFCD05861485
Clave InChI QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hydrochloride, 4h,5h,6h,7h-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hcl, unii-e0hb70dq7n, 4,5,6,7-tetrahydro-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, thieno 3,2-c pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 10176342
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina; clorhidrato
SMILES C1CNCC2=C1SC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.68
Porcentaje de pureza 96%