Learn More
4,5,6,7-tetrahidrothieno[3,2-c]piridina-2-ol 2-acetato hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30426223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426223 5 mg 5 miligramos
30417307 50 mg -
30409960 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2958155MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1151904-84-5
Fórmula molecular C9H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 233.72
Sinónimo Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidrothieno[3,2-c]acetato de piridina-2-ilo; Cloruro
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0277