Learn More
Clorhidrato de 4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 28783-38-2 |
| Fórmula molecular | C7H10ClNS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.C1Cc2ccsc2CN1 |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 175.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0222 |