Learn More
4,5,6,7-Tetrahidrobenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15497247 1 g 1 g
15417257 250 mg 250 miligramos
15407257 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15497247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34309.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13129-17-4 | C8H10S | 138.228 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate. Condensation of amino carboxyalkyl derivative of 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene with salicylaldehyde yielded a potentially tridentate Schiff base (HSAT), which formed a series of copper(II) complexes. Reaction of ethyl 2-diazo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate 1 with 3-iminobutyronitrile 2 gave the hydrazone derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico activo. Al condensar el derivado aminocarboxialquilo del 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno con salicilaldehído, se produjo una base de Schiff potencialmente tridentada (HSAT), que formó una serie de complejos de cobre(II). Por otro lado, la reacción entre el 2-diazo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo 1 y el 3-iminobutironitrilo 2 dio lugar al derivado de la hidrazona.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13129-17-4
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD19442759
Clave InChI CBKDCOKSXCTDAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, benzothiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene, benzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 5-17-01-00498 beilstein handbook reference
PubChem CID 22946
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
Punto de ebullición 55°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%