Learn More
Ácido 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434356 5 g 5 g
15424356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58548.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19156-54-8
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.237
Número MDL MFCD00652575
Clave InChI TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic a, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylicacid
PubChem CID 767738
Nombre IUPAC ácido 4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxílico
SMILES C1CCC2=C(C1)C(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 1367376
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 97%