Learn More
Cloruro de 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478955 1 g 1 g
15488955 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34470.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128852-17-5 | C8H9ClO2S2 | 236.73 g/mol
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-sulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128852-17-5
Fórmula molecular C8H9ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 236.73
Número MDL MFCD18825753
Clave InChI UUBSHLWNADKCBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
PubChem CID 15158650
Nombre IUPAC cloruro de 4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(CCCC2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 95%