Learn More
Ácido 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10411610 1 g 1 g
10087739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10411610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 40133-07-1
Clave InChI ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
PubChem CID 2063443
Nombre IUPAC ácido 4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195°C to 205°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H10O2S
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 182.237
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.