Learn More
Ácido 4,5,6,7-tetrahidro-benzo[c]tiofeno-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10752673 250 mg 250 miligramos
10079131 1 g 1 g
10352145 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC22801CB
 Artículo restringido
En stock
CAS 6435-75-2
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.24
Número MDL MFCD03086149
Clave InChI ZBNTUDLPJCXPNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene-1-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo c thiophene-1-carboxylic acid, 1-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-c thiophenecarboxylic acid, benzo c thiophene-1-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzo b thiophene-1-carboxylic acid
PubChem CID 299400
Nombre IUPAC ácido 4,5,6,7-tetrahidro-2-benzotiofeno-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2CCCCC2=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophene-1-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 97%