Learn More
4,5,6,7-tetrahidro-5-(trifenilmetil)tieno[3,2-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5,6,7-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 109904-25-8 |
| Fórmula molecular | C26 H23 N S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Prasugrel Impurity 45 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23NS/c1-4-10-22(11-5-1)26(23-12-6-2-7-13-23,24-14-8-3-9-15-24)27-18-16-25-21(20-27)17-19-28-25/h1-15,17,19H,16,18,20H2 |
| SMILES | C1Cc2sccc2CN1C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 5-tritil-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 381.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1551 |