Learn More
Clorhidrato de 4,5,6,7-tetrahidro-5-azabenzimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469126 250 mg 250 miligramos
15459126 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64755.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 879668-17-4 | C6H10ClN3 | 159.617 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879668-17-4
Fórmula molecular C6H10ClN3
Peso molecular (g/mol) 159.617
Número MDL MFCD11846200
Clave InChI CHLFJSVTUQAGSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloridyl, 1h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 3,4-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-imidazo-4,5-c-pyridine hydrochloride
PubChem CID 21330723
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidro-3H-imidazo[4,5-c]piridina; clorhidrato
SMILES C1CNCC2=C1N=CN2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride
Cantidad 250 mg
Beilstein 15312806
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido