Learn More
4,5,6,7-tetrahidro-3H-imidazo[4,5-c]piridina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30453337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453337 2.5 g -
30454379 500 mg 500 miligramos
30457292 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8896932.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62002-31-7
Fórmula molecular C6 H9 N3 . 2[HCl]
Peso molecular (g/mol) 196.078
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidro-3H-imidazo[4,5-c]piridina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C1Cc2nc[nH]c2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.033