Learn More
Éster metílico del ácido 4,5,6,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinil)fenil]-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1074365-84-6 |
| Fórmula molecular | C26 H26 N4 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid','4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-','methyl ester (ACI), Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyri |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H26N4O5/c1-34-20-12-10-19(11-13-20)30-24-21(23(27-30)26(33)35-2)14-16-29(25(24)32)18-8-6-17(7-9-18)28-15-4-3-5-22(28)31/h6-13H,3-5,14-16H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 474.508 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.19 |