Learn More
4,5,6,7-Tetrabromofenolftaleína (> 80%), CTR
Código de producto. 30428685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428685 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30428685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT295648500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein
CAS 13027-28-6
Fórmula molecular C20 H10 Br4 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-Isobenzofuranone, 4,5,6,7-tetrabromo-Phenolphthalein (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, Phenoltetrabromphthalein
Fórmula InChI InChI=1S/C20H10Br4O4/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(28-19(13)27,9-1-5-11(25)6-2-9)10-3-7-12(26)8-4-10/h1-8,25-26H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hidroxifenil)-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 633.907
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.731