Learn More
4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazol, TRC
Código de producto. 30410994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410994 5 mg 5 miligramos
30410450 50 mg -
30420920 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2913255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17374-26-4
Fórmula molecular C6 H Br4 N3
Peso molecular (g/mol) 434.71
Sinónimo TBB
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzotriazol
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]nnc2c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.6904