Learn More
Ácido benzoico 4-[(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,8,8-pentametil-2-naftalenil)carbonil]ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30420108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420108 10 mg
30409615 100 mg
30412880 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29494510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153559-46-7
Fórmula molecular C23H26O3
Peso molecular (g/mol) 350.45
Sinónimo 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthyl)carbonyl]benzoic acid, LG 100064, Desmethylene Oxo-bexarotene
Nombre IUPAC 4-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftaleno-2-carbonil)ácido benzoico
SMILES Cc1cc2c(cc1C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26O3/c1-14-12-18-19(23(4,5)11-10-22(18,2)3)13-17(14)20(24)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h6-9,12-13H,10-11H2,1-5H3,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1882