Learn More
Ácido 4-[5-(4-pentiloxifenil)isoxazol-3-il]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[5-(4-Pentyloxyphenyl)isoxazol-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 179162-55-1 |
| Fórmula molecular | C21H21NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Micafungin Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21NO4/c1-2-3-4-13-25-18-11-9-16(10-12-18)20-14-19(22-26-20)15-5-7-17(8-6-15)21(23)24/h5-12,14H,2-4,13H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(C2=NOC(C3=CC=C(OCCCCC)C=C3)=C2)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[5-(4-pentoxifenil)-1,2-oxazol-3-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 351.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1471 |