Learn More
4-[5-[4-(Hidroximetil)fenil]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-[5-[4-(Hidroximetil)fenil]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| CAS | 170571-00-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 F3 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Hydroxymethylcelecoxib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24H,10H2,(H2,21,25,26) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(CO)cc3)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[5-[4-(hidroximetil)fenil]-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |