Learn More
4-[5-(3-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-[5-(3-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| CAS | 170570-01-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Celecoxib Imp. A (EP), Celecoxib USP Related Compound A, Celecoxib USP RC A, 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celecoxib Imp. A (Pharmeuropa), Celecoxib Related Compound A, Celecoxib Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMILES | Cc1cccc(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[5-(3-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |