Learn More
4-[5-(2-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-[5-(2-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib |
| CAS | 170569-99-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-4-2-3-5-14(11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)12-6-8-13(9-7-12)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMILES | Cc1ccccc1c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[5-(2-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |