Learn More
4,4a,5,6,7,8-hexahidro-6-isopropil-2(3H)naftalenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-6-isopropyl-2(3H)naphthalenone |
| CAS | 34131-96-9 |
| Fórmula molecular | C13H20O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-6-(1-methylethyl)-2(3H)-naphthalenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O/c1-9(2)10-3-4-12-8-13(14)6-5-11(12)7-10/h8-11H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C1CCC2=CC(=O)CCC2C1 |
| Nombre IUPAC | 6-propan-2-il-4,4a,5,6,7,8-hexahidro-3H-naftalen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1514 |