Learn More
Cloruro de 4-{[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]oxi}bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 1160058-86-5 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C11H6ClF3N2O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethylpyrimidin-2-oxy benzenesulfonyl chloride |
| Clave InChI | SMDWXDCIMUGFNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1OC2=NC=CC(=N2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]oxibencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 338.685 |
| Mostrar más |