Learn More
Cloruro de 4-(4-trifluorometil-2-pirimidiniloxi)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438825 250 mg 250 miligramos
15428825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34198.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1160058-86-5
Fórmula molecular C11H6ClF3N2O3S
Peso molecular (g/mol) 338.685
Número MDL MFCD11109532
Clave InChI SMDWXDCIMUGFNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethylpyrimidin-2-oxy benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 45594321
Nombre IUPAC cloruro de 4-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]oxibencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1OC2=NC=CC(=N2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.69
Porcentaje de pureza 95%