Learn More
4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidina, TRC
Código de producto. 30457332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457332 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30457332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79089025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
CAS 287952-67-4
Fórmula molecular C12H14F3NO2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1
Nombre IUPAC 4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidina
Peso molecular (g/mol) 261.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0977