Learn More
4-[4-(Trifluorometoxi)fenoxi]piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11414810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414810 250 mg 250 miligramos
11424810 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50812.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287952-67-4
Fórmula molecular C12H14F3NO2
Peso molecular (g/mol) 261.24
Número MDL MFCD06656166
Clave InChI RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-trifluoromethoxy phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxyphenoxy piperidine, piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy-piperidine, acmc-1cpm9, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy-piperidine
PubChem CID 16115439
Nombre IUPAC 4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidina
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.25
Porcentaje de pureza 97%