Learn More
4-(4-Tiomorfolinil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450019 250 mg 250 miligramos
15430019 1 g 1 g
15440019 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63360.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194.296 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22589-35-1
Fórmula molecular C10H14N2S
Peso molecular (g/mol) 194.296
Número MDL MFCD01625958
Clave InChI RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
PubChem CID 10774206
Nombre IUPAC 4-tiomorfolin-4-ilanilina
SMILES C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido