Learn More
4,4'-Tiodifenol, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11955731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955731 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 11955731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Thiodiphenol
CAS 2664-63-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151.0°C to 154.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H10O2S
Fórmula lineal S(C6H4OH)2
Número MDL MFCD00002349
Cantidad 25 g
Beilstein 06,86
Sinónimo 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
Clave InChI VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)sulfanilfenol
Peso molecular (g/mol) 218.27
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Thiodiphenol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.